Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 96 puits
GREENER_CHOICE
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 96 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 96 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
Marque:  Corning™ 3368
Code produit. 10042511
  • 362.42€ / 100 pièces
Expédition estimée: 06-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
  • Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
À liaison moyenne
Sans couvercle
Non traitée
PS
75 à 200 μl
Non traité
Hydrophobes, lient les biomolécules par interaction passive. Conviennent à l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes.
25/boîte
Étalon
8 x 12
Transparent
96
Non stérile
Plat
100/carton
100/carton
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Corning™ Microplaques en PS transparent à 96 puits > Standard ; 25/sachet ; Non ; Aucun ; Nettoyage facile