Learn More
Cytiva Kit de purification de réaction PCR et de séquence ExoProStar™ S
Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline de crevette et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés
Marque: Cytiva US79200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Facile à automatiser
- Les enzymes sont fournis dans deux tubes distincts ; deux étapes de pipetage simples suffisent pour préparer la réaction
- Enzymes optimisées pour fonctionner ensemble et permettant d’éliminer les amorces et nucléotides non incorporés
- Adaptables à différents volumes de réaction
- Aucune perte de produit PCR
- Inactivation des enzymes à la chaleur en 10 minutes maximum
- Protocole rapide en 15 minutes
- Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline de crevette et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés
- Améliore l’efficacité de la digestion sans dégradation du produit PCR cible
- L’échantillon est complètement intact et prêt à être utilisé immédiatement dans des procédés manuels ou automatisés
Spécification
Enzymatic PCR clean up technology with Exonuclease I and Shrimp Alkaline Phosphatase to remove unincorporated primers and dNTPs. For maximum flexibility comes in two separate tubes. | |
PCR et réaction de séquençage ;Supprime les amorces et les dNTPs non incorporés ; améliore l’efficacité de la digestion ; aucune perte de produit de PCR | |
2000 | |
illustra ExoProStar S |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Kit de purification de réaction PCR et de séquence ExoProStar™ S > 2000 réactions
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu