Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 96 puits
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de puits:
Fond plat (puits en F)
Conditionnement:
100 pièces
Description
- PS de qualité médicale
- Volume du puits : 320°μl à 360°μl
- Volume utile : 75°μl à 200°μl
- Choix de fond plat, rond, Easy Wash™ plat ou en forme de V
- Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
- Les microplaques stériles sont stérilisées par rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Idéales pour les dilutions en série, les hémagglutinations ou les dosages par précipitation et les applications de stockage générales
- Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Spécification
Spécification
| Propriété de liaison | À liaison moyenne |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Afficher plus |