Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique MicroAmp™ à 96 puits
Code produit. 10411785 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
10 plaques
500 plaques
Conditionnement:
1 pièce
500 PCS
Code produit. 10411785
Marque: Applied Biosystems™ N8010560
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et efficace.
Cette plaque, fabriquée d’une seule pièce rigide en polypropylène au format 96 puits, est compatible avec les systèmes de PCR en temps réel d’Applied Biosystems 96 puits et avec les thermocycleurs.
  • Dépolie afin de minimiser l’interférence de la fluorescence provenant des puits du bloc de thermocyclage
  • Passée au crible afin d’éliminer les plaques autofluorescentes
  • Sa conception unique fait barrière à l’air ambiant afin de garantir l’uniformité de la température d’un puits à l’autre
  • Capacité : 96 tubes de 0,2 ml
  • Plateforme : Thermocycleur 2720, Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, PrepStation d’acide nucléique 6100, Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ Système PCR, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7
Applications : PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Contenu et stockage Contient dix plaques de réaction 96 puits.
Nécessite des bouchons ou un couvercle de plaque pour l’étanchéité (non inclus).
Peut être conservé à température ambiante. Si les conditions de conservation sont respectés, les plaques peuvent être conservées indéfiniment.
Conditionnement 10 plaques
Gamme de produits MicroAmp
Couleur Optique
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Type de jupe Semi
Matériau PP
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,2 ml
Quantité 10 plaques