Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates™ pureGrade™
En PS avec surface non traitée. Les microplaques à 96 puits BRANDplates™ pureGrade™ sont non cytotoxiques et exemptes d’endotoxines, de DNase, d’ADN et de RNase. Les microplaques non stériles à liaison moyenne sont adaptées aux dosages homogènes, au criblage et au stockage avec gaufrage alphanumérique gris sur des plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits.
Marque: BRAND™ 781602
104.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Surface en polystyrène
- Surfaces à fixation moyenne, non stériles
- Plaque standard pour la plupart des applications
- Gaufrage alphanumérique gris sur plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
- Plaques en barrettes disponibles
- Plaques standard disponibles en formes U, V, F, C
- Fonds transparents disponibles en forme F
- Disponible en transparent, blanc ou noir
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
- Convient aux dosages homogènes, au criblage et au stockage.
Spécification
Code-barres inclus | |
Étalon | |
8 x 12 | |
Étalon | |
350 μl | |
Non stérile | |
Plat | |
Essais biologiques homogènes, analyses et stockage | |
Oui |
ANSI, SLAS | |
Sans couvercle | |
Transparent | |
PS | |
96 | |
Non traité | |
Oui | |
100/boîte |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000012674 | Certificat d’analyse | 10/03/2025 | 781602 |
0000012041 | Certificat d’analyse | 28/06/2024 | 781602 |
0000011034 | Certificat d’analyse | 18/02/2024 | 781602 |
0000010505 | Certificat d’analyse | 20/11/2023 | 781602 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%