Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques 96 puits Nunc™ MicroWell™, à code-barres
BIOPHARMA
Pour des résultats fiables, optez pour les microplaques 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™, optimisées pour les instruments robotisés, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides.
Marque:  Thermo Scientific™ 269787
108.67 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10287631
  • 163.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Obtenez des résultats cohérents et fiables avec les microplaques Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96 puits. Avec de multiples modifications de surface, ces plaques sont idéales pour les dosages cellulaires ainsi que pour les dosages biochimiques. Leur forme à fond plat est adaptée aux mesures microscopiques et optiques. Disponibles soit avec jupe à bride haute soit avec baguette de pression à bride basse, les plaques sont optimisées pour une gamme de robotique, de lecteurs automatisés et de systèmes de manipulation de liquides.
  • Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
  • Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
  • Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
  • Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
  • Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
  • Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Aucun code-barres
Étalon
Plaque 96 puits de type F, non traitée, transparente, sans couvercle, stérile (1 / sachet, 50 / boîte)
1 Paquets
Transparent
Baguette de pression, forme basse
96
Non traité
50
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Sans couvercle
8 × 12
Nunc™
Microplaque
Polystyrène
Stérile
Plat
1
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot185649 Type de certificatCertificat de conformité Date06/03/2025 Catalog Number269787
Numéro de lot184122 Type de certificatCertificat de conformité Date14/01/2025 Catalog Number269787
Numéro de lot1298871 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog Number269787
Numéro de lot1273923 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog Number269787
Numéro de lot1417033 Type de certificatCertificat de traitement Date18/12/2024 Catalog Number269787
Nom du produit
Thermo Scientific™ Microplaques 96 puits Nunc™ MicroWell™, à code-barres > Plaque 96 puits de type F, non traitée, transparente, sans couvercle, stérile
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.