Learn More
Thermo Scientific™ Plaque noire à 96 puits, surface non traitée, sans couvercle, non stérile, boîte de 10
BIOPHARMA
Pour des résultats constants et fiables , utilisez les plaques noires et blanches optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
Marque:  Thermo Scientific™ 237108
393.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10307451
  • 631.00€ / 180 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Assurez-vous des résultats constants et fiables grâce aux plaques Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ noires et blanches en polystyrène de haute qualité. Les plaques noires et blanches, optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides, sont conçus pour les principales applications d’imagerie. Disponibles avec ou sans traitement pour culture cellulaire.
  • Le bruit de fond, l’autofluorescence et la diaphonie sont améliorés lors de l’utilisation de microplaques noires ou blanches Nunc.
  • Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
  • Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
  • Plage de volume utile : 50 à 250μl / puits
  • Choix de surface Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta pour les dosages cellulaires
  • Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Code-barres personnalisés disponibles
Étalon
8 × 12
Nunc™
Microplaque
96
Non stérile
Plat
10
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Sans couvercle
10 Paquets
Noir
En PS
50 à 250 μl
Non traité
180
Case of 180
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plaque noire à 96 puits, surface non traitée, sans couvercle, non stérile, boîte de 10 > Polystyrène transparent 96W, non traité, sans couvercle, non stérile, 10 / 180
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.