Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Edge Plate, Non-Treated Surface, No Lid, Non-Sterile, Pack of 1
Minimisez l’évaporation des plaques ainsi que les risques associés à l’effet de bord en utilisant la plaque de conception unique Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 au lieu de votre plaque 96 puits standard.
Marque: Thermo Scientific™ 267576
98.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Minimisez l’évaporation des plaques ainsi que les risques associés à l’effet de bord en utilisant la plaque de conception unique Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 au lieu de votre plaque 96 puits standard. Lorsqu’elle est remplie d’eau stérile ou de milieu, la rainure qui entoure la plaque agit comme un tampon d’évaporation pendant de longues périodes d’incubation. Des cellules homogènes et viables sont ainsi créées sur l’ensemble de la plaque 96 puits, ce qui améliore à son tour la productivité en matière de tests cellulaires. La possibilité d’utiliser l’ensemble des 96 puits permet aux chercheurs de planifier les expériences plus efficacement, ce qui se traduit par une diminution potentielle des coûts et des pertes de produit associées.
Utilisez l'intégralité de votre plaque de 96 puits
- La plaque Edge 2.0 représente une solution idéale, efficace et économique pour empêcher l'évaporation et, par conséquent, les risques associés à l'effet de bord.
- Sa conception est unique grâce à une rainure qui l'entoure et fait office de barrière anti-évaporation. Elle permet ainsi aux chercheurs de développer leurs microplaques de culture sur l'ensemble des 96 puits tout en éliminant les préoccupations relatives à l'évaporation.
Bénéficiez de résultats cohérents sur l'ensemble de la plaque et d'une productivité accrue
- Après des périodes d'incubation pouvant aller jusqu'à quatre jours, des cellules homogènes et viables sont créées sur l'ensemble des 96 puits de la plaque Edge 2.0, entraicircnant ainsi une amélioration de la productivité en matière de tests cellulaires.
Améliorez vos processus et vos résultats
- La possibilité d'utiliser l'ensemble des 96 puits offre une plus grande efficacité des expériences, ce qui se traduit par une diminution potentielle des coûts et des pertes de produit associées.
Optimisée pour des microplaques de culture plus importantes
- La surface de culture cellulaire Nunclon™ Delta facilite l'adhérence et la croissance des cellules. Des surfaces non traitées sont disponibles en option
- Le remplissage du réservoir environnant avec 1,7 mL d'eau stérile ou de milieu permet d'assurer la cohérence et la viabilité cellulaire entre les puits
- Taux d'évaporation général de la plaque ramené à <2 % après quatre jours d'incubation
- Volume total des puits = 400 μL
- Lors de l'utilisation de la plaque Edge 2.0 en association avec le lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX, la rainure remplie de la plaque fait office de contrôle passif de l'humidité et permet ainsi l'incubation et la détection du signal des cellules de façon simultanée lors des applications à long terme utilisant des cellules vivantes dans le lecteur multimode.
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
0,35 cm2/puits | |
1 / paquet ; 50 / boîte | |
Transparent | |
Bride basse | |
400 μl | |
Stérile | |
Plat | |
50 |
Sans couvercle | |
8 × 12 | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
PS | |
96 | |
Non traité | |
Moins de déchets, moins de ressources utilisées | |
1 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.