Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques 96 puits Nunc™ MicroWell™, à code-barres
Code produit. p-8636013
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Type de jupe:
Baguette de pression, forme basse
Bride haute
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
160 pièces
50 pièces
Code produit. 10010571
Marque: Thermo Scientific™ 260887
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour des résultats fiables, optez pour les microplaques 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™, optimisées pour les instruments robotisés, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides.
Obtenez des résultats cohérents et fiables avec les microplaques Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96 puits. Avec de multiples modifications de surface, ces plaques sont idéales pour les dosages cellulaires ainsi que pour les dosages biochimiques. Leur forme à fond plat est adaptée aux mesures microscopiques et optiques. Disponibles soit avec jupe à bride haute soit avec baguette de pression à bride basse, les plaques sont optimisées pour une gamme de robotique, de lecteurs automatisés et de systèmes de manipulation de liquides.
  • Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
  • Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
  • Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
  • Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
  • Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
  • Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Description Plaque 96 puits, non traitée, transparente, avec couvercle, stérile, avec code-barres (10 / paquet, 160 / boîte)
Array 8 × 12
Conditionnement 10 Paquets
Gamme de produits Nunc
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Type de jupe Bride haute
Matériau PS
Volume (métrique) du puits 400 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Plat
Nbre par carton 160
Nb par paquet 10
Quantité 160 / carton
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.