Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques 96 puits Nunc™ MicroWell™, à code-barres
Pour des résultats fiables, optez pour les microplaques 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™, optimisées pour les instruments robotisés, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides.
Marque: Thermo Scientific™ 260887
372.68 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Obtenez des résultats cohérents et fiables avec les microplaques Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96 puits. Avec de multiples modifications de surface, ces plaques sont idéales pour les dosages cellulaires ainsi que pour les dosages biochimiques. Leur forme à fond plat est adaptée aux mesures microscopiques et optiques. Disponibles soit avec jupe à bride haute soit avec baguette de pression à bride basse, les plaques sont optimisées pour une gamme de robotique, de lecteurs automatisés et de systèmes de manipulation de liquides.
- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
- Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
- Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
- Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Code-barres inclus | |
Étalon | |
Plaque 96 puits, non traitée, transparente, avec couvercle, stérile, avec code-barres (10 / paquet, 160 / boîte) | |
10 Paquets | |
Transparent | |
Bride haute | |
400 μl | |
Stérile | |
Plat | |
10 |
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Avec couvercle | |
8 × 12 | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
PS | |
96 | |
Non traité | |
160 | |
160 / carton |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
185546 | Certificat d'irradiation | 01/03/2025 | 260887 |
184072 | Certificat d'irradiation | 07/02/2025 | 260887 |
185546 | Certificat de conformité | 12/02/2025 | 260887 |
184072 | Certificat de conformité | 17/01/2025 | 260887 |
180570 | Certificat de conformité | 06/12/2024 | 260887 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.