Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques, 2D SafeCode
Les tubes Eppendorf précodés fournissent un codage à 2 niveaux du système SafeCode (code Datamatrix et zone d’écriture transparente) pour permettre l’identification sûre des échantillons. Différentes classes de volume permettent une identification sûre des échantillons en combinaison avec le suivi numérique des échantillons.
Marque: Eppendorf™ 0030113500
125.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Codage à 2 niveaux pour une identification sûre des échantillons
- La fonction de correction d’erreurs ECC 200 permet de lire en toute sécurité des codes endommagés jusqu’à 30 %
- Plage de températures : -86°C à +121°C
- Fabriqué en PP de haute qualité pour une pureté d’échantillon optimale
- Disponible en vente libre pour une manipulation confortable
- Apyrogène (sans endotoxines), exempt de DNase, de RNase et d’ADN
Spécification
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free | |
Incolore | |
Polypropylène | |
100/Pk. | |
200 tubes (2 sachets x 100 tubes) | |
Oui | |
Cylindrique | |
Screw Cap | |
17 mm | |
Tube |
HDPE | |
5 mL | |
Microtubes with 2D Datamatrix Code (SafeCode) | |
200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes) | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Conique | |
Oui | |
Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.