Learn More
Thermo Scientific™ Raccords haute pression RheFlex™
Raccordements haute pression fiables avec les raccords haute pression Thermo Scientific™ RheFlex™.
Marque: Thermo Scientific™ 6000-109
Description
Assurez des raccordements haute pression fiables à l’aide des raccords haute pression Thermo Scientific™ RheFlex™. Ces raccords sont usinés de précision à partir d’acier inoxydable 316 pour être exempts de bavures et de contaminants.
Spécification
Ensemble de raccords haute pression courts | |
Colonnes LC | |
5 / paquet |
Raccords standard SS ; 1/16 in | |
Acier inoxydable |