Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ OPRL1-bla U2OS Cells
The Tango™ OPRL1-bla U2OS cells contain the human Opioid Receptor-Like 1 (OPRL1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1786
Description
The Tango™ OPRL1-bla U2OS cells contain the human Opioid Receptor-Like 1 (OPRL1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ OPRL1-bla U2OS cells have been functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ OPRL1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
Spécification
NM_000913 | |
Division cellulaire | |
Queue d’AVPR2 GPCR | |
FRET | |
Récepteur couplé aux protéines G (GPCR) | |
Origine de clones à cellule unique | |
GPCR (récepteur couplé aux protéines G) | |
Point final | |
OPRL1 | |
U2OS | |
GPCR |
Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire | |
K1786 Cellules Tango™ OPRL1-bla U2OS (Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, solution D et autres matériaux requis séparément ; reportez-vous au protocole). Comprend : • Cellules U2OS OPRL1-bla Tango™ • Protocole de dosage U2OS OPRL1-bla Tango™ • Certificat d’analyse Les cellules U2OS OPRL1-bla Tango™ sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être conservées immédiatement dans de l’azote liquide. |
|
Fluorescent | |
OPRL1 | |
Cellules OPRL1-bla U2OS, protocole de dosage OPRL1-bla U2OS, certificat d’analyse | |
GeneBLAzer™ | |
8 x 106 cellules | |
BLA (bêta-lactamase) | |
Cellule U2OS | |
Tango™ |