Learn More
Falcon™ Tubes à centrifuger coniques de 50 ml
BIOPHARMA
Code produit. 10788561 Tous les produits Corning Produits
Sachet, 16 000 x g, 500 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.11
Click to view available options
Conditionnement:
Rack
Sachet
FCR max.:
16 000 x g
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 10788561
Marque: Falcon™ 352070
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis à dessus plat en PE bleu 33 mm (filetés pour une adaptation parfaite aux tubes Corning Falcon uniquement).
Testés pour résister à des forces centrifuges de 16 000 de FCR dans un rotor entièrement pris en charge avec de l’eau à température ambiante. Les tubes à centrifuger coniques Corning™ Falcon de 50 ml sont idéals pour la centrifugation cellulaire, la pelletisation et la séparation par gradient de densité.
Conviennent aux applications de biologie moléculaire, notamment la concentration de bactéries pour l’isolement d’ADN, la purification et la précipitation des acides nucléiques, le stockage des échantillons (température ambiante jusqu’à -80°C) et la centrifugation des précipités. 
  • Surface hydrophobe biologiquement inerte pour une bonne récupération cellulaire ou protéique
  • Graduations bleu foncé par incréments de 5 ml
  • La surface d’écriture blanche résiste aux solvants
  • Irradié pour la stérilité
 Polypropylène clarifié
  • Résistant aux alcools et aux solvants organiques légers (non recommandés pour les procédures d’extraction)
  • Paroi translucide pour une bonne visualisation
  • Stable de -80°C à +121°C (-112°F à +250°F)
  • Résiste à des forces centrifuges jusqu’à 16 000 x g de FCR
Informations sur la commande
Disponibles dans des sacs ou des racks en polystyrène recyclables de 25 boîtes de 500.
Compliance
Fabriqués selon la norme ISO 9001: 2000 et la FDA Quality System Regulation dans le chapitre 1, titre 21, section 820 du CFR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, FDA, CFR
Couleur de bouchon Bleu
Diamètre (impériale) extérieur 1,2 in
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Pour l’isolement d’ADN, la purification et la précipitation d’acides nucléiques, les applications de centrifugation cellulaire
Nbre par carton 500
Conditionnement Sachet
Stérilité Stérile
Forme Conique
Longueur (métrique) 115 mm
Capacité (impériale) 1,69 oz.
Forme du fond Conique
Writing Area Pastille de marquage blanche
Diamètre (métrique) 30 mm
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 16 000 x g
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot16125601 Type de certificatCertificat de conformité Date13/11/2025 Code produit352070
Numéro de lot19125002 Type de certificatCertificat de conformité Date06/11/2025 Code produit352070
Numéro de lot19925021 Type de certificatCertificat de conformité Date05/11/2025 Code produit352070
Numéro de lot19025006 Type de certificatCertificat de conformité Date05/11/2025 Code produit352070
Numéro de lot18825090 Type de certificatCertificat de conformité Date05/11/2025 Code produit352070
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Falcon™ Tubes à centrifuger coniques de 50 ml >