Learn More
OHAUS™ Rotor angulaire, 12 x 15 ml, RB/FA, DI
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque:  OHAUS™ 30314834
724.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15826672
  • 769.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
Description
ul liCapacité : 12 x 15 ml/li liForce centrifuge maximale 4 427g/li liVitesse max. : 6 000 tr/min/li /ul
Prestations de service
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor, angulaire, 12 x 15 ml RB/FA, dia. int.
12 x 15 mL
6 000 tr/min
FC5714
NA
PP
4 427 x g
2,740 kg
32°
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
OHAUS™ Rotor angulaire, 12 x 15 ml, RB/FA, DI > Numéro de modèle R-A12 X 15/6MI