Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en polystyrène jetables emballées dans papier / plastique Stripette™, stériles
En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques Corning™ Stripette™ en PS jetables emballées dans du papier/plastique ou individuellement dans du plastique sont idéales pour les applications de culture tissulaire stérile, notamment avec le port de gants en latex, car l’emballage réduit l’adhérence électrostatique.
Marque: Corning™ 4488
Description
- Stérile
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
- Non cytotoxiques
- Sans ESB / EST
- La pointe anti-goutte exclusive assure une distribution précise
- Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille
- Les graduations directionnelles offrent un choix d’échelles montantes et descendantes
- Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
- Trois options d’emballage : Emballage individuel, papier / plastique ; emballage individuel, plastique transparent ; conditionnement en vrac
- Précision volumétrique de ±2 % à pleine capacité.
Spécification
± 2 % | |
PS | |
Oui | |
13,54 in | |
200/boîte | |
±2% | |
Orange | |
34,4 cm | |
Oui |
Apyrogènes, sans DNase ni RNase | |
Stérile | |
0,1 mL | |
3 ml | |
Rond | |
Conditionnée individuellement, emballage papier/plastique | |
10 ml | |
Pipette sérologique |