Learn More
Eppendorf™ Tubes Eppendorf™, 5,0 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 15512094 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5,0 mL
Unit Size:
200 pièces
Product Code. 15512094
Brand: Eppendorf™ 0030122321
Only null left
Add to basket
Add to basket
Les tubes Eppendorf™ de 5,0 ml permettent un traitement simple et sûr des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml en offrant une large plage de températures de fonctionnement, la sécurité de centrifugation et une excellente récupération des échantillons.
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
Caractéristiques :
  • Fonctionnement ergonomique :
    • Bouchon à clipser : utilisation simple, pratique et ergonomique d’une seule main.
    • Bouchon à vis : les côtés aplatis et cannelés offrent une préhension optimale et une manipulation conviviale.
  • Large plage de températures de fonctionnement :
    • Tubes avec bouchon à vis : −86 à 100°C
    • Tubes à bouchon à clipser : −86 à 80°C (lors de l’utilisation des clips ≤ 100°C)
  • Matériau : PP transparent de grande qualité, exempt de plastifiants, de biocides ou d’agents de démoulage, pour des résultats de test fiables.
  • Pureté certifiée : disponibles dans les degrés de pureté certifiés Eppendorf Quality™, usage PCR, stérile et Eppendorf Biopur™ selon le lot.
  • Sécurité de la centrifugation : sécurité et stabilité pour une centrifugation jusqu’à 25 000 × g. Protocoles rapides et efficaces.
  • Forme conique : compatibles avec des accessoires pour tubes coniques de 15 ml ; de nombreux adaptateurs et portoirs existants peuvent être utilisés.
  • Récupération des échantillons : disponibles en matériau Eppendorf LoBind™ pour une récupération maximale des échantillons précieux.
Applications :
  • Traitement facile des échantillons jusqu’à 5,0 ml
  • Rendements élevés de l’isolement de l’ADN, en particulier avec des échantillons dont la quantité de matériel source est limitée
  • Applications de culture cellulaire pratiques et sûres
  • Accès facile aux échantillons pour un faible risque de contamination
  • Préparation de Master Mix et de tampons
  • Lyse cellulaire et tissulaire en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Incolore
Capacité (métrique) 5,0 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Traitement facile des échantillons jusqu’à 5,0 ml ; isolement de l’ADN, en particulier avec des échantillons avec un matériau source de quantité limitée ; préparation des Master Mix et des tampons ; lyse cellulaire et tissulaire
Comprend Microtubes
Nb par paquet 200 tubes (2 sachets x 100 tubes)
Conditionnement Sachets
Quantité 200 Pk.
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0.169 oz.
Déclaration de pureté Exempts de pyrogène, de DNase, de RNase et d’ADN humain et bactérien
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Plage de températures (métrique) -86°C à +100°C
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduated Oui
Type de produit Microcentrifuge Tube
FCR max. 25,000 x g
Pureté ou qualité Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free