Learn More
Eppendorf™ Tubes Eppendorf™, 5,0 ml
GREENER_CHOICE
Les tubes Eppendorf™ de 5,0 ml permettent un traitement simple et sûr des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml en offrant une large plage de températures de fonctionnement, la sécurité de centrifugation et une excellente récupération des échantillons.
Marque:  Eppendorf™ 0030122305
58.39 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15592084
  • 61.60€ / 200 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
Caractéristiques :
  • Fonctionnement ergonomique :
    • Bouchon à clipser : utilisation simple, pratique et ergonomique d’une seule main.
    • Bouchon à vis : les côtés aplatis et cannelés offrent une préhension optimale et une manipulation conviviale.
  • Large plage de températures de fonctionnement :
    • Tubes avec bouchon à vis : −86 à 100°C
    • Tubes à bouchon à clipser : −86 à 80°C (lors de l’utilisation des clips ≤ 100°C)
  • Matériau : PP transparent de grande qualité, exempt de plastifiants, de biocides ou d’agents de démoulage, pour des résultats de test fiables.
  • Pureté certifiée : disponibles dans les degrés de pureté certifiés Eppendorf Quality™, usage PCR, stérile et Eppendorf Biopur™ selon le lot.
  • Sécurité de la centrifugation : sécurité et stabilité pour une centrifugation jusqu’à 25 000 × g. Protocoles rapides et efficaces.
  • Forme conique : compatibles avec des accessoires pour tubes coniques de 15 ml ; de nombreux adaptateurs et portoirs existants peuvent être utilisés.
  • Récupération des échantillons : disponibles en matériau Eppendorf LoBind™ pour une récupération maximale des échantillons précieux.
Applications :
  • Traitement facile des échantillons jusqu’à 5,0 ml
  • Rendements élevés de l’isolement de l’ADN, en particulier avec des échantillons dont la quantité de matériel source est limitée
  • Applications de culture cellulaire pratiques et sûres
  • Accès facile aux échantillons pour un faible risque de contamination
  • Préparation de Master Mix et de tampons
  • Lyse cellulaire et tissulaire en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HDPE
5,0 mL
Traitement facile des échantillons jusqu’à 5,0 ml ; isolement de l’ADN, en particulier avec des échantillons avec un matériau source de quantité limitée ; préparation des Master Mix et des tampons ; lyse cellulaire et tissulaire
200 tubes (2 sachets x 100 tubes)
200 Pk.
Non autoclavable
Qualité Eppendorf™
Bouchon à vis
17 mm
Microcentrifuge Tube, (Eppendorf Quality)
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Incolore
Polypropylène
Microtubes
Sachets
Non stérile
0.169 oz.
Conique
-86°C à +100°C
Oui
25,000 x g
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    22
    Heures
    12
    Minutes
    33
    Secondes
    9
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoire
    Code promotionnel25721
    Expire2025-05-01
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Tubes Eppendorf™, 5,0 ml > Déclaration de pureté : Eppendorf Quality™