Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Arginine (Mtr), 10/Pk.
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
10 de chaque
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
- Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Chaque boîte contient 10 cartouches. |
| Format | Cartouche |
| À utiliser avec (équipement) | Synthétiseur de peptides 433 A |
| À utiliser avec (application) | Séquençage des protéines et synthèse des peptides |
| Type de produit | Réactifs de synthèse des peptides |
| Quantité | 10 de chaque |