Learn More
Eppendorf™ Microcentrifuge Tubes™, qualité ADN médico-légale
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
Conditionnement:
200 pièces
Description
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
- Le fond conique permet une utilisation dans les adaptateurs et les racks existants
- En PP transparent pour une visibilité facile des granulés
- Exempt de plastifiants, de biocides ou d’agents de démoulage
- Évaporation de l’échantillon pendant le stockage et l’incubation minimisée par une fermeture précise du couvercle
- Ouverture accidentelle du couvercle de −86° à 80°C empêchée par des couvercles à charnière
- La stabilité de centrifugation pouvant atteindre 25 000 x g empêche la rupture du tube
Applications
- Traitement plus facile des échantillons jusqu’à 5 ml
- Rendements plus élevés de l’isolement de l’ADN, en particulier avec des échantillons dont la quantité de matériel source est limitée
- Applications de culture cellulaire pratiques et sûres
- Un accès plus facile aux échantillons réduit les risques de contamination
- Préparation des mélanges maîtres et des tampons
- Moins d’espace de stockage nécessaire
- Lyse cellulaire et tissulaire en toute sécurité
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Microtubes |
| Nb par paquet | 4 x 50 |
| Conditionnement | Sachet |
| Quantité | 200 Pk. |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |