Learn More
Eppendorf™ Tubes Eppendorf™, 5,0 ml
Les tubes Eppendorf™ de 5,0 ml permettent un traitement simple et sûr des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml en offrant une large plage de températures de fonctionnement, la sécurité de centrifugation et une excellente récupération des échantillons.
Marque: Eppendorf™ 0030122313
67.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
Caractéristiques :
- Fonctionnement ergonomique :
- Bouchon à clipser : utilisation simple, pratique et ergonomique d’une seule main.
- Bouchon à vis : les côtés aplatis et cannelés offrent une préhension optimale et une manipulation conviviale.
- Large plage de températures de fonctionnement :
- Tubes avec bouchon à vis : −86 à 100°C
- Tubes à bouchon à clipser : −86 à 80°C (lors de l’utilisation des clips ≤ 100°C)
- Matériau : PP transparent de grande qualité, exempt de plastifiants, de biocides ou d’agents de démoulage, pour des résultats de test fiables.
- Pureté certifiée : disponibles dans les degrés de pureté certifiés Eppendorf Quality™, usage PCR, stérile et Eppendorf Biopur™ selon le lot.
- Sécurité de la centrifugation : sécurité et stabilité pour une centrifugation jusqu’à 25 000 × g. Protocoles rapides et efficaces.
- Forme conique : compatibles avec des accessoires pour tubes coniques de 15 ml ; de nombreux adaptateurs et portoirs existants peuvent être utilisés.
- Récupération des échantillons : disponibles en matériau Eppendorf LoBind™ pour une récupération maximale des échantillons précieux.
Applications :
- Traitement facile des échantillons jusqu’à 5,0 ml
- Rendements élevés de l’isolement de l’ADN, en particulier avec des échantillons dont la quantité de matériel source est limitée
- Applications de culture cellulaire pratiques et sûres
- Accès facile aux échantillons pour un faible risque de contamination
- Préparation de Master Mix et de tampons
- Lyse cellulaire et tissulaire en toute sécurité
Spécification
HDPE | |
5,0 mL | |
Traitement facile des échantillons jusqu’à 5,0 ml ; isolement de l’ADN, en particulier avec des échantillons avec un matériau source de quantité limitée ; préparation des Master Mix et des tampons ; lyse cellulaire et tissulaire | |
200 tubes (2 sachets x 100 tubes) | |
200 Pk. | |
Non autoclavable | |
Pour un usage en PCR | |
Bouchon à vis | |
17 mm | |
Microcentrifuge Tube (PCR Clean) | |
PCR Clean (Non-sterile) |
Incolore | |
Polypropylène | |
Microtubes | |
Sachets | |
Non stérile | |
0.169 oz. | |
Conique | |
-86°C à +100°C | |
Oui | |
25,000 x g |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant