Learn More
Kartell™ Ruban indicateur de stérilisation
Indique la stérilisation avec un simple changement de couleur du blanc au marron. Le ruban indicateur de stérilisation Kartell™ est utilisé avec les méthodes de stérilisation par autoclavage ou chaleur sèche.
Marque:  Kartell™ 0105200
12.38 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10073454
  • 16.95€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Indique la stérilisation avec un simple changement de couleur du blanc au marron. Le ruban indicateur de stérilisation Kartell™ est utilisé avec les méthodes de stérilisation par autoclavage ou chaleur sèche.
  • Le ruban indique la stérilisation
  • Rubans disponibles pour l’autoclavage et les méthodes de stérilisation Poupinel :
    • Ruban d’autoclavage : 20’ à +121°C ou 10’ à +125°C ou 5’ à +135°C
    • Méthode Poupinel : chaleur sèche
  • La couleur passe du blanc au marron
  • Sans plomb s’il est correctement stocké
  • Le ruban d’autoclavage peut être utilisé jusqu’à 3 ans à partir de la date de production
  • Le ruban Poupinel peut être utilisé jusqu’à 24 mois à compter de la date de production
  • Conforme à la norme ISO 11140:2005
Spécification
Spécification
ISO 11140/2005
50 m
Oui
19 mm
Pour indiquer la stérilisation
Papier
Autoclave
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    6
    Heures
    12
    Minutes
    13
    Secondes
    9
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Ruban indicateur de stérilisation > Couleur : Blanc à marron