Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 18 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 18-400
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque:  Fisherbrand™ 18 15 1387
Code produit. 11845010
  • 357.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 18 mm
  • Joint combiné
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Noir
  • Bouchons fermés
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE/butyle
18 mm
Stockage
1,6 mm
Gris, Rouge, Noir
PP
100
Bouchon à vis
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 18 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 18-400 > Butyle/PTFE rouge/gris ,1.6 mm d’épaisseur ,55 Shore A