Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 18 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 18-400
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
32.65€ - 863.20€
Spécification
Diamètre (métrique) externe 18 mm
Matériau PP
À utiliser avec (application) Stockage
Quantité 100
Type Bouchon à vis
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11896371
Afficher les documents
Fisherbrand™
18 15 1132
Bleu transparent, Blanc, Noir Silicone / PTFE 1,7 mm
863.20€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11845010
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
18 15 1387
Gris, Rouge, Noir PTFE/butyle 1,6 mm
357.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16378377
Afficher les documents
Fisherbrand™
18 15 1544
Gris, Rouge, Noir PTFE/butyle 2 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12910961
Afficher les documents
Fisherbrand™
18 15 1544
Gris, Rouge, Noir PTFE/butyle 2 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12676755
Afficher les documents
Fisherbrand™
18 15 2069
Rouge, blanc, Noir Silicone / PTFE 1,5 mm
621.92€
1000 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
Description
  • 18 mm
  • Joint combiné
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Noir
  • Bouchons fermés
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Spécification
18 mm
Stockage
Bouchon à vis
PP
100
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 18 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 18-400