Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 18 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 18-400
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 18 15 2069
Description
- 18 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Bouchons fermés
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Silicone / PTFE | |
18 mm | |
Stockage | |
1,5 mm |
Rouge, blanc, Noir | |
en PP | |
100 | |
Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 18 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 18-400 > Silicone / PTFE blanc / rouge ,1.5mm d’épaisseur ,55 Shore A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu