Learn More
Fisherbrand™ Seringues jetables en plastique
L’évaluation du volume se fait aisément grâce aux repères gradués. Les seringues jetables en plastique Fisherbrand™ sont disponibles avec des raccords Luer-lock ou Luer-Slip.
Marque:  Fisherbrand™ 05 36 2404
10.13 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12911031
  • 19.80€ / 100 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Graduée
  • Gamme complète de capacités disponibles
  • Raccords Luer-Lock ou Luer-Slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Polypropylène
5 ml
Luer Slip
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Seringues jetables en plastique > Volume : 5 ml