Learn More
Fisherbrand™ Flacon à bouchon à clipser, verre transparent
18.50 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Un flacon pratique et économique pour des analyses non critiques
- Transparents
- En verre
- Fond plat
Spécification
Transparent | |
Verre | |
Stockage | |
Boîte en polypropylène | |
18,5 mL | |
48 mm | |
3e classe hydrolytique | |
Non |
26 mm | |
15 mL | |
Bouchon à clipser | |
0,3 mL | |
Fond plat | |
100 | |
ND22 |