Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 24-400
67.58 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Assemblage rapide et simple
- Absence de contamination par la sueur / graisse contrairement à l’assemblage manuel
- Grande variété de matériaux de septum pour quasiment toutes les applications
Spécification
Silicone / PTFE | |
24 mm | |
Stockage | |
3,2 mm |
Beige, Naturel, Blanc | |
en PP | |
100 | |
Bouchon à vis |