Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 24-400
Joints combinés prêts à l’emploi.
Marque:  Fisherbrand™ 24 15 1007
55.29 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12921001
  • 66.45€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Assemblage rapide et simple
  • Absence de contamination par la sueur / graisse contrairement à l’assemblage manuel
  • Grande variété de matériaux de septum pour quasiment toutes les applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE / EPDM
24 mm
Stockage
2 mm
Noir, Blanc
PP
100
Bouchon à vis
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    23
    Heures
    20
    Minutes
    16
    Secondes
    10
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.
    Code promotionnel: 24127
    Expire2025-05-31
    Jours
    54
    Heures
    20
    Minutes
    16
    Secondes
    10
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    23
    Heures
    20
    Minutes
    16
    Secondes
    10
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 24-400 > PTFE / EPDM / PTFE noir ; épaisseur ,2.0 mm ; Shore A ,65