Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 13-425, en verre, 4 ml
Idéal pour le stockage en utilisation conjointe avec les bouchons fermés vissés.
Marque: Fisherbrand™ 13 09 0222
15.13 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24355" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Toute combinaison d’un flacon à col vissant ND13 de 4 ml avec l’un de nos bouchons à vis en PP de 13 mm peut être obtenue sous forme de KIT 2en1
- Également disponible avec des bouchons fermés vissés pour le stockage
Spécification
Transparents | |
Verre | |
HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
4,1 mL | |
45 mm | |
13 |
14.7 mm | |
5 ml | |
À vis | |
< 400 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 14
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
32Heures
7Minutes
6Secondes
50 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
2Heures
7Minutes
6Secondes
50
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 13-425, en verre, 4 ml > Transparent
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu