Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 13 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 13-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 13 15 2101
166.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 13 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Caoutchouc rouge/PTFE ; | |
13 mm | |
HPLC | |
1 mm |
Rouge-orange, Noir, Black | |
Polypropylène | |
100 | |
Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
23Heures
20Minutes
16Secondes
10 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
54Heures
20Minutes
16Secondes
10Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%