Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, doré, bouchon magnétique, trou central 5 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™ 20 03 0711
Description
- 20 mm
- Bouchon
- Magnétique
- Bouchon
- Or
- Orifice central de 5 mm
Spécification
Butyle | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Gris foncé, Or | |
Acier | |
100 | |
À sertir |