Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™
Conditionnement pensé de façon à accéder facilement à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer toute la boîte. Les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Marque: Corning™ 7078-10N
65.93 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Conditionnement pensé de façon à accéder facilement à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer toute la boîte. Les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Conçues pour les plus grands volumes, ces pipettes sont étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage et sont conditionnées pour permettre un accès facile à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer toute la boîte. Semblables à la réf. 7077, à l’exception de l’emballage multiple en sachets en plastique. Le nouveau code couleur ISO est imprimé directement sur la bande déchirable pour une identification facile par taille. Référence : ASTM E-714.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
Informations sur la commande
Emballage multiple en sacs en plastique
Spécification
ASTM E714 | |
Stérile | |
0,1 ml | |
Rond | |
Orange | |
290 mm |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
2 mL | |
0,33 oz. | |
10 mL | |
Pipette sérologique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
23Heures
20Minutes
16Secondes
22