Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, doré, bouchon magnétique, trou central 5 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 20 03 0670
Code produit. 11815040
  • 860.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 20 mm
  • Bouchon
  • Magnétique
  • Bouchon
  • Or
  • Orifice central de 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Silicone/aluminium
20 mm
Headspace
3 mm
Argent, Blanc, Or
Acier
100
À sertir
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, doré, bouchon magnétique, trou central 5 mm > Silicone / aluminium blanc / argenté,3.0 mm d’épaisseur,50° Shore A,