Extraction et purification des protéines
Thermo Scientific™ Tampon d’extraction et de lyse RIPA
Cellules de mammifères en culture de lyse grâce à cette formule de haute qualité, prête à l’emploi et entièrement divulguée d’un réactif de lyse cellulaire apprécié.
Cytiva Colonnes Tricorn™ préconditionnées Superdex™ 200 Increase 10/300 GL
Pour la chromatographie d’exclusion stérique et l’analyse des protéines de poids moléculaire compris entre 10 000 et 600 000. Les colonnes Tricorn™ préconditionnées Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 10/300 GL sont conçues pour la purification préparative à petite échelle.
Thermo Scientific™ Cocktail à usage unique inhibiteur de phosphatase Halt™
Stabilisez la phosphorylation de la sérine, de la thréonine et de la tyrosine des protéines dans les cellules et les tissus grâce à ce cocktail d’inhibiteurs de phosphatase.
Dodécylsulfate de sodium (SDS), poudre blanche, électrophorèse, Fisher BioReagents™
Formule moléculaire: C12H25NaO4S Poids moléculaire (g/mol): 288.38 Numéro MDL: MFCD00036175 Clé InChI: DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M Synonyme: SDS, Sodium Lauryl Sulfate CID PubChem: 3423265 ChEBI: CHEBI:8984 Nom IUPAC: sodium ; dodécylsulfate SMILES: [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Solution SDS, solution de dodécylsulfate de sodium 20 %, biologie moléculaire/électrophorèse, Fisher BioReagents™
CAS: 151-21-3 Formule moléculaire: C12H25NaO4S Poids moléculaire (g/mol): 288.38 Numéro MDL: MFCD00036175 Clé InChI: DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M Synonyme: SDS, Sodium lauryl sulfate CID PubChem: 3423265 ChEBI: CHEBI:8984 SMILES: [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Solution SDS, solution de dodécylsulfate de sodium 10 %, biologie moléculaire/électrophorèse, Fisher BioReagents™
CAS: 151-21-3 Formule moléculaire: C12H25NaO4S Poids moléculaire (g/mol): 288.38 Numéro MDL: MFCD00036175 Clé InChI: DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M CID PubChem: 3423265 ChEBI: CHEBI : 8984 SMILES: [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Triton™ X-100 (électrophorèse), Fisher BioReagents™
CAS: 9002-93-1 Formule moléculaire: C16H26O2 Poids moléculaire (g/mol): 250.38 Numéro MDL: MFCD00132505 Clé InChI: JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Polyethylene Glycol p-tert-Octylphenyl Ether CID PubChem: 5590 SMILES: CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 pg
Utiliser pour séparer les anticorps monoclonaux des dimères et contaminants. Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 pg convient à la chromatographie préparative par filtration sur gel haute résolution.
Invitrogen™ Tampon de lyse 1X RBC eBioscience™
Formulé pour une lyse optimale des érythrocytes dans des suspensions à cellules simples de tissus hématopoïétiques de souris tels que la rate et le sang périphérique humain.
Thermo Scientific™ Inhibiteur de protéases PMSF
Personnalisez votre formulation de cocktail inhibiteur de protéase avec ces petits paquets de peptides et de composés inhibiteurs de protéase individuels.
Thermo Scientific™ Cocktail d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase Halt ™, exempt d’EDTA (100X)
Évitez la dégradation des protéines et stabilisez la phosphorylation avec ce cocktail tout-en-un d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase.
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques anti-HA Pierce™
Effectuez l’immunoprécipitation de protéines recombinantes HA marquées exprimées dans des cellules bactériennes ou de mammifères ou dans des systèmes in vitro, à l’aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques.
Cytiva Milieux Sephadex™ G-25
L’utilisation de Sephadex™ est reconnue en tant que milieu de filtration sur gel pour le dessalage et l’échange de tampon dans les applications industrielles. Le milieu Cytiva Sephadex™ G-25 dessale rapidement et élimine les contaminants, et son transfert vers un nouveau tampon se fait en une seule étape.
Cytiva Colonnes pré-conditionnées Superdex™ 200 Increase 5/150 GL Tricorn™
Pour la chromatographie d’exclusion stérique et l’analyse des protéines dont le poids moléculaire est compris entre 10 000 et 600 000 Les colonnes Tricorn™ pré-conditionnées Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 5/150 GL sont conçues pour la purification préparative à petite échelle.
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques de streptavidine Pierce™
Purifiez ou procédez à l’immunoprécipitation de protéines biotinylées ou de ligands d’affinité à l’aide de particules magnétiques recouvertes de streptavidine pour la séparation magnétique.
Cytiva Particules magnétiques enrobées de Neutravidin SpeedBeads™, 1 um, 1 % de solides, 0,05 % d’azoture de sodium
Capture de sondes biotinylées. Leur structure “en chou-fleur” offre une capacité de liaison élevée aux billes de Neutravidin . Les billes de Neutravidin SpeedBeads combinent une cinétique à réaction rapide et une liaison faible, non spécifique, pour un rendement accru et une précision optimale dans les immunoessais et les applications de biologie moléculaire.
Invitrogen™ Support magnétique 96
Conçu pour la précipitation de microbilles paramagnétiques à partir de microplaques à 96 puits standard, à fond en U et de plaques PCR de 0,2 ml sans accessoires supplémentaires
Thermo Scientific™ Cocktail inhibiteur de protéases Halt™ (100X)
Inhibez la dégradation protéolytique lors de la lyse cellulaire et de l’extraction de protéines grâce à ces solutions mères concentrées prêtes à l’emploi d’inhibiteurs de protéase.
Thermo Scientific™ Kit Mem-PER™ Plus pour l’extraction de protéines membranaires
Effectuez une solubilisation et un enrichissement à petite échelle des protéines membranaires intégrales et des protéines associées à la membrane dans le cadre d’une procédure simple basée sur les réactifs.
Thermo Scientific™ Cocktail inhibiteur de protéase et de phosphatase Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
Évitez la dégradation des protéines et stabilisez la phosphorylation avec ce cocktail tout-en-un d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase.
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Resin
Éliminez les endotoxines (lipopolysaccharides ou LPS) des échantillons avant la spectrométrie de masse à l’aide de colonnes de centrifugation du ligand poly(e-lysine) sur la cellulose en microbilles.
Thermo Scientific™ Réactifs d’extraction cytoplasmique et nucléaire NE-PER™
Lysez efficacement les cellules et extrayez des fractions protéiques cytoplasmiques et nucléaires séparées en moins de deux heures grâce à ce kit de fractionnement subcellulaire.
Thermo Scientific™ Mini comprimés inhibiteurs de protéase et de phosphatase Pierce
La formulation inhibitrice de la protéase et de la phosphatase à large spectre des mini-comprimés inhibiteurs de protéase et de phosphatase Thermo Scientific™ Pierce offre une protection complète contre la déphosphorylation et la dégradation protéolytique.
Thermo Scientific™ Solution de détergent Triton™ X-100 Surfact-Amps™
La solution de détergent Triton X-100 Surfact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent Triton X-100 hautement purifié qui est stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
Cytiva Colonnes Tricorn
Les colonnes Tricorn sont compatibles avec des débits élevés et sont conçues pour les milieux haute performance tels que Sepharose, Superdex et SOURCE.
Invitrogen™ Réactif d’isolement total des exosomes (à partir de milieux de culture cellulaire)
Isolez facilement les exosomes et évitez les longues procédures dʼultra-centrifugation
Thermo Scientific™ Kit d’extraction de protéines bactériennes avec enzymes B-PER™
Lysez efficacement E. coli et d’autres cellules bactériennes et extrayez délicatement les protéines natives avec ces solutions de détergent non ionique.
Cytiva Milieux Sephadex™ G50, qualité superfine
Utiliser comme milieu de filtration sur gel bien établi pour le dessalage et l’échange de tampon de biomolécules > 30 000 de poids moléculaire. La petite taille des microbilles du milieu Sephadex™ G50, qualité superfine, offre une efficacité supérieure.
Thermo Scientific™ Kit d’isolement de protéines de surface cellulaire Pierce™
Biotinylez sélectivement et purifiez les protéines de surface des cellules de mammifères et excluez les protéines intracellulaires grâce à cet ensemble complet de réactifs.
Cytiva Colonnes HisTrap™ FF : 5 x 5 ml
Optimise la purification de protéines marquées à l’histidine directement à partir de cellules homogénéisées, colonnes FF HisTrap™ de cellules non clarifiées : 5 x 5 ml, préconditionnées avec un milieu Ni Sepharose™ 6 Fast Flow préchargé.