Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées Superdex™ 200 Increase 5/150 GL Tricorn™
Pour la chromatographie d’exclusion stérique et l’analyse des protéines dont le poids moléculaire est compris entre 10 000 et 600 000 Les colonnes Tricorn™ pré-conditionnées Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 5/150 GL sont conçues pour la purification préparative à petite échelle.
Brand: Cytiva 28990945
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Pour les contrôles de pureté rapides et la sélection des différentes conditions expérimentales
- Préconditionnées avec le milieu Superdex 200 Increase
- Composite d’agarose à haut débit et de matrice à base dextrane réticulées pour des débits élevés
- Plus petite taille de microbilles de 8,6 μm en moyenne pour une résolution accrue
- Débit : <0,75 ml/min1
- Volume du lit : Environ 3 ml
- Dia. int. de la colonne 1 : 5 mm
- Les colonnes sont fournies avec deux connecteurs à serrage manuel 1/16 po. pour la connexion à AKTA™ ou à un autre système
Specifications
4 à 50 mu;l | |
Superdex 200 Increase | |
Contrôles de la pureté et analyses rapides | |
Agarose et dextrane réticulés |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Superdex 200 Increase, 5/150 GL
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Colonnes pré-conditionnées Superdex™ 200 Increase 5/150 GL Tricorn™ > Superdex 200 Increase 5/150 GL ; Volume d’échantillon : 4 à 50 μl ; 5 x 150 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction