Learn More
Solution SDS, solution de dodécylsulfate de sodium 20 %, biologie moléculaire/électrophorèse, Fisher BioReagents™
29.39 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
200 ml
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Description
Solution SDS, solution de dodécylsulfate de sodium 20 %, biologie moléculaire / électrophorèse
- Solution prémélangée sans DNase, RNase et protéase contenant 20 % de SDS pour les procédures d’extraction des protéines et de l’ADN
- Réduisez le temps de préparation en utilisant cette solution SDS préfabriquée
- SDS est un détergent couramment utilisé dans la purification des protéines, l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) et d’autres applications de biologie moléculaire
- La solution SDS est également utilisée pour perturber les membranes cellulaires et dissocier les complexes acides nucléiques-protéines dans les procédures d’extraction de l’ADN
- Destinée à la recherche uniquement ; ne convient pas aux diagnostics humains ou animaux
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Absorbance | 0.4 max. (solution 0.1 %) à 230 nm, 0.1 max. (solution 0.1 %) à 280 nm |
Nom chimique ou matériau | Dodécylsulfate de sodium |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | Solution à 20 % |
Forme physique | Liquide |
Point d’ébullition | 100°C |
Densité | 1.01 g/cm³ |
Notes de qualité de la pureté | Sans DNase, RNase ni protéases |
Plage de pourcentage du dosage | (comme le sulfate d’alcool gras) : ≥ 99 % |
Concentration | 19.5 à 20.5 % |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Identifiant produit
- Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.