Learn More
Triton™ X-100 (électrophorèse), Fisher BioReagents™
Code produit. p-29371
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en PEHD
Conditionnement:
100mL
500mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10102913
Marque: Fisher BioReagents BP151100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour la solubilisation et la perméabilisation des membranes
Ce détergent non ionique est utilisé pour solubiliser les membranes, perméabiliser les membranes eucaryotes non fixées. Il est un composant des tampons de lyse pour l’extraction de l’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-93-1
Formule moléculaire C16H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Numéro MDL MFCD00132505
Clé InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Polyethylene Glycol p-tert-Octylphenyl Ether
CID PubChem 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triton™ X-100
Couleur Sans désignation
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 270°C
Point de fusion 6°C
Point de trouble 63 to 69°C
Densité 1.067g/cm³
pH 6 to 8
Quantité 100 mL
Identification Pass Test
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire 4-(C8H17) C6H4 (OCH2CH2)n OH (n∽10)
Merck Index 15, 6850
Informations sur la solubilité Soluble in water
Nom IUPAC 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthan-1-ol
Poids de la formule 646.86
Qualité Électrophorèse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triton X-100]TS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.