Learn More
Cytiva Particules magnétiques enrobées de Neutravidin SpeedBeads™, 1 um, 1 % de solides, 0,05 % d’azoture de sodium
Capture de sondes biotinylées. Leur structure en chou-fleur offre une capacité de liaison élevée aux billes de Neutravidin . Les billes de Neutravidin SpeedBeads combinent une cinétique à réaction rapide et une liaison faible, non spécifique, pour un rendement accru et une précision optimale dans les immunoessais et les applications de biologie moléculaire.
295.00€ - 5813.00€
Spécification
Concentration | 1 % de solides (10 mg/ml) |
---|---|
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Immunodosages, Création de bibliothèques d’ADNc, Capture de cibles biotinylées telles que des oligos, des anticorps, des antigènes, d’autres protéines et de petites molécules |
Comprend | 0,05 % d’azoture de sodium |
Diamètre (métrique) | 1 μm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11528692
|
Cytiva
78152104010150 |
5 ml |
939.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11854143
|
Cytiva
78152104010350 |
100 ml |
5813.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11864143
|
Cytiva
78152104011150 |
1 ml |
295.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les billes de Neutravidin présentent une affinité élevée lors de la liaison aux ligands biotinylés comme les protéines, les acides nucléiques et les peptides. Elles réagissent rapidement à un champ magnétique pour raccourcir le temps de l’essai, améliorent la précision et se déplacent plus rapidement à travers des solutions visqueuses
- Disponibles avec une gamme de liaison à la biotine de 3500-4500 pmol/mg
Spécification
1 % de solides (10 mg/ml) | |
Immunodosages, Création de bibliothèques d’ADNc, Capture de cibles biotinylées telles que des oligos, des anticorps, des antigènes, d’autres protéines et de petites molécules | |
1 μm |
2°C à 8°C | |
0,05 % d’azoture de sodium |