Learn More
Thermo Scientific™ Inhibiteur de protéases PMSF
Personnalisez votre formulation de cocktail inhibiteur de protéase avec ces petits paquets de peptides et de composés inhibiteurs de protéase individuels.
Marque: Thermo Scientific™ 36978
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 329-98-6 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 2928 Chem class : 6.1 Pack group : II
Description
Les inhibiteurs de protéases Thermo Scientific™ sont de petits conditionnements de peptides et de composés inhibiteurs de protéases individuels permettant d’obtenir une formulation personnalisée ou de modifier des cocktails inhibiteurs de protéases.
Les réactifs individuels sont l’AEBSF, l’aprotinine, la bestatine, E64, la leupeptine, la pepstatine A, et le PMSF. Bien que les cocktails inhibiteurs de protéases Thermo Scientific Halt™ offrent une inhibition de protéases à large spectre, pratique et optimisée, permettant de répondre aux besoins des essais de lyse cellulaire de routine, certaines applications nécessitent une approche plus personnalisée. En vous proposant ces réactifs de haute qualité individuels utilisés dans la fabrication de nos cocktails, nous vous offrons les outils nécessaires pour appliquer un inhibiteur de protéases de manière individuelle, supplémenter un cocktail ou combiner plusieurs composants afin d’obtenir des cocktails inhibiteurs de protéases personnalisés pour vos applications spécifiques.
Points clés :
- Réactifs de haute qualité dans des tailles de conditionnement pratiques et à un prix abordable
- Achats individuels pour la préparation de cocktails d’inhibiteurs de protéases personnalisés
- Supplément aux cocktails inhibiteurs de protéases à usage unique Halt, dont les formulations sont intégralement décrites, pour obtenir les concentrations souhaitées en réactifs spécifiques
Spécification
Inhibiteur de protéases PMSF Pierce | |
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 20°C à 25°C. | |
Inhibiteur de protéase | |
5 g |
Inhibiteur | |
Poudre | |
Inhibiteur de protéase |
Sécurité et traitement
- PHENYLMETHYLSULFONYL FLUORIDE
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Benzenemethanesulfonyl fluoride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.