Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques anti-HA Pierce™
Effectuez l’immunoprécipitation de protéines recombinantes HA marquées exprimées dans des cellules bactériennes ou de mammifères ou dans des systèmes in vitro, à l’aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques.
464.00€ - 1550.00€
Spécification
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce™
Forme protéique Recombinant
Cible HA
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
13474229
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
88837
5 ml
1550.00€
5mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13464229
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
88836
1 ml
464.00€
1mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Effectuez l'immunoprécipitation de protéines recombinantes étiquetées avec le peptide HA exprimées dans des cellules bactériennes ou de mammifères ou des systèmes in vitro, à l'aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques, avec des microbilles magnétiques Anti-HA Pierce™ Thermo Scientific™.
Informations complémentaires et commande en ligne
La surface de la microbille magnétique bloquée est revêtue d’anticorps anti–HA, un anticorps monoclonal IgG1 de souris hautement spécifique qui reconnaît le marquage par épitope HA (YPYDVPDYA) dérivé de la protéine hemagglutinine humaine (HA) du virus influenza. Les microbilles magnétiques Anti-HA Pierce peuvent être utilisées manuellement avec un support magnétique ou sur des plates-formes automatisées, telles que les instruments Thermo Scientific™ KingFisher, pour des procédés haut débit.
Points clés :
  • Spécifique – l’anticorps monoclonal anti–HA hautement spécifique permet une immunoprécipitation (IP) à rendement élevé et haute pureté
  • Rapide – le protocole optimisé est réalisé en environ 1 heure
  • Faible liaison non spécifique – microbilles prébloquées et stables permettant d’obtenir des protéines marquées HA hautement purifiées
  • Polyvalent – microbilles compatibles avec les procédés manuels ou automatisés (par ex., instruments Thermo Scientific™ KingFisher)
Spécification
Spécification
Stockage à 4°C.
Pierce™
HA
Anticorps
Liquide
Recombinant
Microbille magnétique
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.