Learn More
Dodécylsulfate de sodium (SDS), poudre blanche, électrophorèse, Fisher BioReagents™
22.10 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon poly
Seau en PE
Description
Pour les procédures d’extraction de protéines et les gels de polyacrylamide SDS
- Détergent sans DNase et RNase pour les procédures d’extraction de protéines et l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide
- SDS est un détergent couramment utilisé pour la purification des protéines, l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE)
- Le SDS dénature les protéines en perturbant les liaisons non covalentes de la protéine
- Testé de manière fonctionnelle pour une utilisation en électrophorèse
- Destinée à la recherche uniquement ; ne convient pas aux diagnostics humains ou animaux
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Absorbance | 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm, 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm |
Nom chimique ou matériau | Sodium Dodecyl Sulfate |
Couleur | Blanc |
CAS | 151-21-3, 7647-14-5, 7757-82-6 |
Forme physique | Solide |
Point de fusion | 206°C |
Notes de qualité de la pureté | DNase- and RNase-Free |
Plage de pourcentage du dosage | (as Fatty Alcohol Sulfate) >=99% |
Notes de pourcentage du dosage | (sous forme de sulfate d’alcool gras) > =99 % |
Formule linéaire | CH3(CH2)10CH2OSO3Na |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.