Learn More
Invitrogen™ Tampon de lyse 1X RBC eBioscience™
Formulé pour une lyse optimale des érythrocytes dans des suspensions à cellules simples de tissus hématopoïétiques de souris tels que la rate et le sang périphérique humain.
Marque: Invitrogen™ 00-4333-57
57.95 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Contient du chlorure d’ammonium, qui lyse les globules rouges avec un effet minime sur les lymphocytes lorsqu’il est utilisé selon les instructions
- Les globules rouges nucléés ne sont pas lysés efficacement avec le chlorure d’ammonium
Spécification
200 mL | |
Tampon de lyse | |
eBioscience™ |
Liquide | |
200 mL |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2963750 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 00-4333-57 |
2919386 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 00-4333-57 |
2925310 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 00-4333-57 |
2481409 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 00-4333-57 |
2430485 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 00-4333-57 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%