Learn More
Thermo Scientific™ Cocktail inhibiteur de protéase et de phosphatase Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
Évitez la dégradation des protéines et stabilisez la phosphorylation avec ce cocktail tout-en-un d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase.
331.00€ - 1158.00€
Spécification
Type de produit | Cocktail inhibiteur |
---|---|
Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C |
Forme | Liquide |
Gamme de produits | Halt™ |
Tampon | Tampon de lyse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10025743
|
Thermo Scientific™
78442 |
24 x 100 μl |
453.00€
2400µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11854111
|
Thermo Scientific™
78446 |
10 ml |
1158.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10085973
|
Thermo Scientific™
78440 |
1 ml |
331.00€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10137963
|
Thermo Scientific™
78444 |
5 x 1 mL |
760.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le cocktail inhibiteur de protéases et de phosphatases complet Thermo Scientific™ Halt offre la commodité d'une seule solution conférant une protection totale aux échantillons.
Informations complémentaires et commande en ligne
Ce cocktail d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase d’arrêt à large spectre est spécifiquement optimisé pour protéger les protéines contre la dégradation au cours de l’extraction et de la purification. Le cocktail contient des inhibiteurs contre les principales classes de protéases et de phosphatases, qui ciblent les aminopeptidases, les protéases à cystéine et à sérine et les phosphatases de sérine/thréonine et de protéine tyrosine. Les cocktails 100X, disponibles en formulations régulières, sans EDTA, et en plusieurs formats, sont des liquides stables au réfrigérateur qui sont très faciles à utiliser avec presque tous les échantillons et échelles expérimentales.Points clés :
Protection complète : le cocktail tout-en-un contient des inhibiteurs de protéases et de phosphatases
Plusieurs tailles de conditionnement : faites votre choix parmi quatre tailles de conditionnement pratiques pour convenir à pratiquement toutes les échelles
Pratique : la formulation liquide 100X est bien plus facile et plus efficace à utiliser que les inhibiteurs individuels et d’autres formats
Stockage facile : le format à base aqueuse permet un stockage pratique en chambre froide sans congélation, contrairement aux cocktails à base de DMSO
Compatible : peut être utilisé en spectrométrie de masse (MS) parce qu’il ne contient pas d’AEBSF, qui peut causer un déplacement des pics
Validé : entièrement compatible avec les tampons de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce™
Comprend :
Formulations avec et sans flacon d'EDTA supplémentaire pour l'inhibition des métalloprotéases, toutes deux étant disponibles en quatre tailles de conditionnement.
Spécification
Cocktail inhibiteur | |
Liquide | |
Tampon de lyse | |
Inhibiteur de protéase, inhibiteur de phosphatase |
Dès réception, stocker à 4°C | |
Halt™ | |
Inhibiteur de protéase, inhibiteur de phosphatase |
Sécurité et traitement
- HAlt protease
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: trisodium orthovanadate, sodium fluoride