Learn More
Invitrogen™ Support magnétique 96
Conçu pour la précipitation de microbilles paramagnétiques à partir de microplaques à 96 puits standard, à fond en U et de plaques PCR de 0,2 ml sans accessoires supplémentaires
Marque:  Invitrogen™ AM10027
557.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10579773
  • 804.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le support a une base en polyacryle claire dans un format de microplaque SBS standard à 96 puits et utilise 24 aimants permanents extrêmement forts pour une séparation magnétique rapide et facile en 30 secondes seulement. Le socle se trouve à plat sur une paillasse de laboratoire ou un adaptateur pour microplaques sur des stations de travail robotisées.
  • Convient aux kits d’isolement d’ARN à base de microbilles magnétiques MagMAX ™-96, aux kits d’isolement d’ARN pour tubes de prélèvement sanguin stabilisés MagMAX™, aux kits d’isolement d’acide nucléique MagMAX™ FFPE et aux kits d’amplification d’ARN MessageAmp™ Premier
Santé animale, préparation des échantillons pour la santé animale, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total des cellules et des tissus animaux, ARN total des échantillons bactériens, ARN total du sang, purification de l’ARN / ADN viral
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante.
Température ambiante
1 de chaque
Support magnétique
Ambion™
Support magnétique
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2846839 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAM10027
Numéro de lot2846718 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAM10027
Numéro de lot2893834 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAM10027
Numéro de lot2908835 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberAM10027
Numéro de lot2925097 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberAM10027
Nom du produit
Invitrogen™ Support magnétique 96 > Support magnétique 96