Learn More
Cytiva Colonnes Tricorn™ préconditionnées Superdex™ 200 Increase 10/300 GL
Pour la chromatographie d’exclusion stérique et l’analyse des protéines de poids moléculaire compris entre 10 000 et 600 000. Les colonnes Tricorn™ préconditionnées Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 10/300 GL sont conçues pour la purification préparative à petite échelle.
Marque: Cytiva 28990944
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour la purification préparative à petite échelle (25 à 500 μl) et à des fins analytiques, adaptée aux anticorps
- Permet la caractérisation des protéines, l’analyse globale des anticorps, l’analyse de l’homogénéité de la taille des protéines membranaires ou les interactions protéine-protéine
- Pré-conditionné avec le milieu Superdex 200 Increase
- Matrice de base : composite d’agarose et de dextrane réticulés pour les hauts débits
- Microbilles de taille inférieure atteignant en moyenne 8,6 μm pour une résolution accrue
- Débit : < 1,80 ml/min1
- Volume du lit : environ 24 ml
- Colonne 1.D. : 10mm
- Les colonnes sont fournies avec deux connecteurs mâles de 0,0625 po à serrage manuel pour raccordement à un système AKTA™ ou à d’autres systèmes
Spécification
25 à 500μl | |
Superdex Pre-packed Column | |
Purification et analyse préparatives à petite échelle (25 à 500 μl) | |
Agarose et dextrane réticulés |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Colonnes Tricorn™ préconditionnées Superdex™ 200 Increase 10/300 GL > Superdex 200 Increase 10/300 GL ; volume d’échantillon : 25 à 500 μl ; 10 x 300 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu