Gants pour environnements contrôlés
Kimberly-Clark Professional™ Gants ambidextres en nitrile Kimtech™ G3 NxT™
Les gants ambidextres nitrile Kimtech™ G3 NxT™ sont des gants non stériles pour salle blanche sans latex ni silicone pour des applications délicates. La finition lisse, avec des bouts de doigts texturés et un matériau dissipateur d’électricité statique, assure un contrôle rigoureux de la contamination.
Ansell™ Gants en nitrile vert TouchNTuff™ série 93-300
Conforme à la norme ASTM D 3577, type II. Les gants en nitrile verts Ansell™ TouchNTuff™ série 93-300 sont parfaits pour une utilisation dans la fabrication d’appareils électroniques et de semi-conducteurs, ainsi que dans les tests de laboratoire.
Kimberly-Clark Professional™ Gants de forme anatomique stériles en nitrile Kimtech™ G3 Sterling™, gris
Les gants de forme anatomique stériles en nitrile Kimtech™ G3 Sterling™ sont des gants pour salle blanche certifiés EPI de catégorie III convenant à un grand nombre d'applications délicates.
Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Nitramax™
Protègent entièrement le bras. Les gants stériles en nitrile Nitritex™ BioClean Nitramax™ sont des gants jetables sans latex à longueur d’épaule qui offrent confort, propriétés antistatiques et résistance à une gamme de produits chimiques.
Ansell Gants Nitrilite™ Silky Ultra-Clean Edmont™
Conçus pour offrir un plus grand confort, une meilleure dextérité et un port prolongé. Les gants Ansell Edmont™ Nitrilite™ Silky Ultra-Clean sont idéaux pour toutes les applications électro-sensibles, qui exigent un très haut niveau de propreté et nécessitent de faibles taux de particules et de matières extractibles, telles que la fabrication de disques durs, semi-conducteurs, écrans plats et dispositifs électriques.
SHOWA™ Gants en nitrile à usage unique C9905PF pour salles blanches
Gant pour salle blanche sans silicone, traité et hautement résistant aux produits chimiques, haute résistance aux déchirures et excellente préhension !
Ansell Gants en néoprène stériles TouchNTuff™ DermaShield™ 73-701
Les gants en néoprène stériles sont exempts de protéines et d’accélérateurs. Conviennent à une utilisation dans des environnements aseptiques et de salle blanche de classe 100/ISO 5.
Kimberly-Clark Professional™ Gants en nitrile stériles Kimtech Pure™ G3
Les gants en nitrile G3 sont dotés d’une finition texturée et offrent une meilleure protection de salle blanche stérile pour une large gamme de contaminants dans un environnement critique de classe 10/ISO 4. Les paires spécifiques à la main sont adaptées aux travailleurs et aux techniciens de la fabrication d’instruments médicaux, de produits pharmaceutiques ou de laboratoires de recherche.
Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Indigo™
Possède des doigts texturés pour une meilleure préhension. Les gants stériles en nitrile Nitritex™ BioClean Indigo™ sont des gants sans latex traités pour assurer la compatibilité de classe 4 de l’ISO. Ils résistent à une large gamme de produits chimiques et possèdent d’excellentes propriétés antistatiques.
Kimberly-Clark Professional™ Gants pour les mains en nitrile blancs stériles Kimtech™ G3
Les gants en nitrile blancs stériles Kimtech™ G3 offrent une meilleure protection pour les salles blanches stériles contre une large gamme de contaminants. Avec une finition texturée et une composition en nitrile respectueuse de la peau, les gants stériles main droite/main gauche protègent les utilisateurs et les procédés de manière similaire.
Ansell Gants en nitrile stériles de 16 po pour salles blanches BioClean™ N-Plus BNPS
Les gants à longueur de coude en nitrile sont résistants à de nombreux produits chimiques et spécifiques main droite / main gauche pour permettre une utilisation prolongée.Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
Ansell Gants stériles en latex BioClean Advance™
Anatomiquement formé et conçu pour offrir un double port. Les gants en latex stériles Nitritex™ BioClean Advance™ offrent une flexibilité et un confort exceptionnels. Ces gants pour salle blanche de couleur naturelle, extra-longs et main droite / main gauche, présentent une surface texturée pour une meilleure préhension et une manchette ourlée.
Kimberly-Clark Professional™ Gants en latex stériles Kimtech Pure™ G3
Homologués pour une utilisation en salle blanche. Les gants en latex stériles Kimberly-Clark™ KIMTECH Pure™ G3 disposent d’une manchette à bord roulé fuselé et d’une surface antidérapante texturée.
Ansell Gants en latex stériles pour salle blanche extra-longs BioClean™ Maxima™
Offre une protection longueur épaule sans sacrifier la flexibilité et le confort fournis par le latex.
Ansell Gants en néoprène stériles pour salles blanches BioClean Suprene™
Le néoprène offre une résistance accrue et une plus grande douceur. Les gants en néoprène stériles pour salles blanches Nitritex™ BioClean Suprene™ sont résistants à une variété de produits chimiques, conçus pour un double enfilage, ont des propriétés antistatiques et présentent une forme spécifique à la main pour plus de confort et d’ergonomie.
Ansell Gants en latex pour salles blanches BioClean Legion™
Ces gants pour salles blanches offrent confort et protection jusqu’au coude
Fisherbrand™ Gants de salle blanche de classe 100 (ISO 5)
Gants pour salles blanches de classe 100 (ISO 5), ambidextres, non stériles, résistance chimique à toute une gamme de produits chimiques et de substances courantes.
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ Fusion™
Excellentes préhension et protection cytotoxique
HALYARD™ PUREZERO™ HG5 Nitrile Non Stérile Gants
Confort et protection grâce à la formulation sans accélérateur qui réduit le risque d'allergies et d'irritations cutanées associées aux accélérateurs chimiques présents dans les autres gants en nitrile.
Mölnlycke™ Biogel™ NeoTech Indicator Underglove
Sterile, blue cleanroom undergloves with beaded cuffs and curved fingers are made to be worn in combination with the Biogel™ NeoTech overglove to form a breach indication system. The gloves are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments.
Kimberly-Clark Professional™ Gants pour les mains en latex stérile Kimtech™ G3
Les gants en latex stérile Kimtech™ G3 offrent une protection sensible et dextre dans les salles blanches stériles ISO 5 BPF UE de classe A. Les gants pour les mains sont adaptés à un double enfilage et présentent une finition texturée pour des performances tactiles améliorées.
Kimberly-Clark Professional™ Gants en nitrile stériles Kimtech Pure™ G3
Sans latex de caoutchouc naturel ni silicone. Les gants en nitrile stériles KIMTECH Pure™ G3 sont destinés par le fabricant aux environnements de salle blanche ISO classe 4 ou supérieures.
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Indicator Underglove
Sterile, blue cleanroom undergloves with beaded cuffs and curved fingers are made to be worn in combination with the Biogel™ PI Tech overglove to form a breach indication system. The gloves are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments.
Mölnlycke™ Biogel™ NeoTech Gloves
Sterile cleanroom gloves with beaded cuffs and curved fingers are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments. Adviced to be worn in combination with the Biogel™ NeoTech Indicator™ Underglove to form a breach indication system.
Ansell Gants MICROFLEX™ 93-360 Chemical Resistant Cleanroom
Les gants Ansell™ MICROFLEX™ 93-360 Chemical Resistant Cleanroom sont des gants fins et jetables conçus pour les environnements en salle blanche.
HALYARD™ Gants stériles en nitrile bleu clair PUREZERO* HG3
Gants de haute qualité conçus selon des normes précises pour répondre aux exigences d’un environnement à contamination contrôlée.
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ Ultimate™
Sensibilité et protection cytotoxique remarquables
HALYARD™ Gants en nitrile bleu clair PUREZERO* HG3
Gants de haute qualité conçus selon des normes précises pour répondre aux exigences d’un environnement à contamination contrôlée.
Ansell Gants pour salle blanche en nitrile stériles BioClean Excell™
Le meilleur du confort, sans accélérateur
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Gloves
Sterile, cleanroom gloves with beaded anti-slip cuffs and curved fingers are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments. Adviced to be worn in combination with the Biogel™ PI Tech Indicator Underglove to form a breach indication system.