Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants en nitrile stériles Kimtech Pure™ G3
Les gants en nitrile G3 sont dotés d’une finition texturée et offrent une meilleure protection de salle blanche stérile pour une large gamme de contaminants dans un environnement critique de classe 10/ISO 4. Les paires spécifiques à la main sont adaptées aux travailleurs et aux techniciens de la fabrication d’instruments médicaux, de produits pharmaceutiques ou de laboratoires de recherche.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ HC61165
380.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 6.14340kg
Description
- Construction en nitrile blanc, validée à un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10-6, et conditionnement prêt pour salle blanche
- Le matériau entièrement stérilisé présente des niveaux élevés de protection contre la contamination certifiés contre les particules, les micro-organismes, les virus, les médicaments cytotoxiques et les éclaboussures de produits chimiques
- Spécifiques aux mains, jetables et dotés d’un niveau élevé de propreté
- Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bords roulés ajoutent de la force et réduisent le risque de déchirement
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée
Informations sur la commande
Pochettes et sachets en PE pour une utilisation en salle blanche. Emballés dans une salle blanche répondant aux exigences de la classe ISO 5. Certificats d’analyse et d’irradiation disponibles.