Learn More
SHOWA™ Gants en nitrile à usage unique C9905PF pour salles blanches
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
Grande taille
XL
Description
Salle blanche de classe 100 (ISO 5)
- Gant en nitrile à 100 % traité en salle blanche
- Propriétés ESD
- La couleur blanche est idéale pour les salles blanches, les laboratoires et les lieux de transformation d’aliments qui exigent des normes rigoureuses d’hygiène industrielle
- Les bouts des doigts texturés offrent une meilleure préhension et une plus grande discrimination tactile
- La conception des manchettes longues, à bord roulé, pour un enfilage facile assure la compatibilité avec les vêtements de salle blanche
- Catégorie III, conforme à la norme EN 374
- Opérations en salle blanche
- Transformation des aliments
- Fabrication de composants électroniques
- Produits pharmaceutiques
- Laboratoires
- Manipulation de pièces complexes
- Applications de peinture
Informations sur la commande
100 gants conditionnés par sachet en PE, puis en double ensachage, puis placés dans un boîtier principal à revêtement en PE pour garantir l’intégrité. Fabriqué dans une usine certifiée ISO 9002. Longueur 12 po (30,5 cm), épaisseur 6 mil.
Compliance
Conforme à la norme 21CFR 170-199.
Spécification
Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199 |
Certifications / conformité (Europe) | Règlement UE 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, Règlement UE 1935/2004 & 10/2011 |
Cleanroom Class | Classe 100/ISO 5 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Blanc |
Finition externe | Partiellement texturés |
Finger Thickness (English) | 5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
Hand | Ambidextre |
Latex Free | Oui |