Learn More
Ansell Gants en latex pour salles blanches BioClean Legion™
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
- AQL 1,5
- 40 cm (16 po) ambidextres
- Longueur du coude pour protection accrue
- Gants texturés pour une meilleure préhension
- Sans poudre, manchette à bord roulé
- Moins de 50 μg/gramme
- Le latex offre une flexibilité et un confort excellents
- Traités pour garantir la compatibilité avec la norme ISO de classe 5
- Conforme aux exigences de la norme relative aux gants EN 420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux EN 455 (Parties 1, 2 & 3) & EN 374-1, 2 & 3:2003
- Conformes à la norme ISO 2859
Spécification
Certifications/Conformité | ISO Classe 5 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Catégorie III |
Cleanroom Class | Classe 100/ISO 5 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Ambidextre |
Latex Free | Non |